Learn More
Honeywell™ Chaussures White Range Super Mont Blanc S2
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
42
44
47
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Offrent une protection optimale
- Dessus en cuir blanc traité avec coutures limitées
- Résistant aux projections de liquides et facile à nettoyer
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Directive européenne : 89/686 /CEE - EC EPI Catégorie II - Norme : FR 345-1 - Marquage : Contrôle qualité S2 : ISO 9001:2008 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 39 |
| Caractéristiques de la semelle | Blanc, double densité, injectée, perforée |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Type d’orteil | Embout de protection en acier 200J |
| Type de produit | Chaussures de sécurité |