Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches en tissu à base de SMS de catégorie III
Click to view available options
Dimensions:
S
XL
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Conditionnement:
20 pièces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | 4X-Large |
| Sexe | Unisexe |
| Jetable | Single-use |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Elastic |
| Type de manchette | Elastic |
| Type de goulot | Capuche |
| Hood Type | 2 parties |
| Type de couture | Serged |
| Afficher plus |