Learn More
3M™ Combinaisons en polypropylène jetables blanches, série 4500
Code produit. 13443686
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 in
69 à 71 in
70 à 74 in
73 à 76 in
76 à 78 po
78 à 81 in
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
186 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 13443686
Marque: 3M™ 7000089590
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour applications non dangereuses. Les combinaisons jetables blanches, série 4500 offrent une protection de catégorie I en PP.
La combinaison CE simple catégorie 1 est conçue pour les travaux domestiques, les applications de nettoyage et de maintenance industrielles légères ou les environnements dans lesquels l’hygiène et la propreté sont essentielles.
  • Excellente solution économique permettant à l’utilisateur de rester propre et au sec
  • Adaptée pour les applications non dangereuses
  • Protection légère et respirante
  • Tissu en polypropylène 45 gsm robuste et durable
  • Rabat tempête sur la fermeture éclair
  • Élastique au niveau de la capuche, des chevilles, aux poignets et à la taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Hood Type 2 parties
Type de bouchon Double rabat étanche
Type de couture Surfilée
Stérilité Non stérile
Type de protection Catégorie I
Modèle 4500W
Taille (impériale) de la poitrine 33 à 36 po
Taille (métrique) de la poitrine 84 à 92 cm
À utiliser avec (application) Pour les travaux domestiques, les environnements ou les applications de nettoyage et de maintenance industrielles légères
Hauteur (impériale) 64 à 67 po
Hauteur (métrique) 164 à 170 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt