Learn More
Gilac™ Blanc Cuvette Carrée
Cuvette apte au contact alimentaire. Très bonne résistance mécanique et chimique.
Marque: Gilac™ G606221
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Cuvette apte au contact alimentaire
- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Grande facilité de nettoyage
- Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots
- Avec rebords pour faciliter la préhension des produits
Spécification
Tub | |
White | |
3.2 gal. | |
Food Contact Certified | |
390 mm | |
390 mm | |
140 mm | |
0.71 kg |
LDPE | |
Square | |
12 L | |
15.4 in. | |
15.4 in. | |
5.5 in. | |
25.04 oz. |