Learn More
Solutions tampons standard pH 12,47, WTW™
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Description
- Solutions tampons standard traçables au PTB/NIST (solutions tampons de référence professionnelle) pour les applications de précision - utilisation en toute sécurité
- Solutions tampon standard conforme à la norme DIN 19266-01: 2000
- Solutions tampon universelles
- Précision élevée : pH ±0,02
- Pour applications de précision
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Blanc |
| Certificat d’analyse | DIN / NIST |
| Densité | 1 g/cm3 |
| À utiliser avec (application) | Pour applications de précision |
| pH | 12.47 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 250 ml |
| Conditionnement | Flacon |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PL 12
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: calcium hydroxide