Learn More
Wheaton™ Bouchons à vis pour urée blancs
Conviennent à la plupart des applications qui appellent des flacons à col vissant. Les bouchons à vis pour urée blancs Wheaton™ sont revêtus d’EPE.
Marque: Wheaton™ 300208
111.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 3.24000kg
Description
- Plusieurs options de taille de filetage
- Excellente option de fermeture pour flacons et flacons à col vissant
Spécification
22 mm | |
Bouchon | |
Blanc | |
Flacons de diagnostic filetés |
EPE | |
Urée | |
1000 paquet |