Learn More
BRAND™ Flacon à col large en PFA
Catalog Number 10060302
148.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité:
250 ml
500 ml
2 000 ml
Flacons Brand conçus pour le stockage à long terme de solvants et d’étalons (analyse de traces).
  • Bouchon à vis en PFA avec bague d’étanchéité moulée pour une étanchéité parfaite
  • Autoclavables
  • Faciles à nettoyer
  • Résiste à des températures comprises entre -200 et 260°C
Capacité 250 ml
Description À col large
Matériau PFA
Filetage (métrique) S40
Type de bouchon Bouchon à vis