Learn More
Kautex™ Récipient carré à col large en PVC, marron
Remplissez et nettoyez ces récipients en PVC à col large en toute simplicité grâce à la configuration à col spacieux. Le récipient carré à col large en PVC Kautex™ marron est idéal pour les milieux photosensibles.
Marque: Kautex™ 2000084593
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Description
- Fait partie de la gamme de récipients de la série 310
Spécification
Récipient à col large | |
Bouchon | |
Marron | |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
480 | |
Non |
83,5 mm | |
100 ml | |
31 mm | |
PVC | |
480/boîte | |
Carré |