Learn More
Kautex™ Récipient carré à col large en PVC, marron
Remplissez et nettoyez ces récipients en PVC à col large en toute simplicité grâce à la configuration à col spacieux. Le récipient carré à col large en PVC Kautex™ marron est idéal pour les milieux photosensibles.
0.70€ - 411.69€
Specifications
Type de produit | Récipient à col large |
---|---|
Couleur | Marron |
À utiliser avec (application) | Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition |
Closure Included | Non |
Forme | Carré |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur de col | Matériau | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur de col | Matériau | Price | Quantity & Availability | |||
17818177
|
Kautex™
2000084599 |
500 ml | 54 mm | PVC |
211.52€
126 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15921431
|
Kautex™
2000073353 |
2000 ml | 69 mm | PVC |
191.71€
44 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15991411
|
Kautex™
2000071083 |
750 ml | 69 mm | HDPE |
237.26€
114 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15971411
|
Kautex™
2000071081 |
300 ml | 41 mm | Polychlorure de vinyle |
411.69€
300 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10498792
|
Kautex™
2000084593 |
100 ml | 31 mm | PVC |
0.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17828177
|
Kautex™
2000084593 |
100 ml | 31 mm | PVC |
328.51€
480 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10637701
|
Kautex™
2000073353 |
2000 ml | 69 mm | PVC |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Fait partie de la gamme de récipients de la série 310
Specifications
Récipient à col large | |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
Carré |
Marron | |
Non |