Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 7,5mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi fine
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
107.10€ - 205.02€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 7,4835±0,0065 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 6,480±0,013 mm |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les expériences nécessitant une qualité d’alignement extrême (expériences et études impliquant des échantillons biologiques avec champ élevé / ultra-élevé, sans centrifugation, multidimensionnelles, multi-noyaux et polarisation nucléaire dynamique) |
Épaisseur (métrique) de paroi | 0,51 mm |
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes: Tube et bouchon jetable
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Intensité de champ | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Intensité de champ | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15338778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-7575 |
513B-1PP-7-5 | 178 mm | 100 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15348778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-7585 |
513B-1PP-8-5 | 203,2 mm | 100 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15358778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-7595 |
513B-1PP-9-5 | 228,6 mm | 100 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15338838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-7575 |
513B-3PP-7-5 | 178 mm | 300 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15348838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-7585 |
513B-3PP-8-5 | 203,2mm | 300 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15378838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-7595 |
513B-3PP-9-5 | 228,6mm | 300 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15388888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-7595 |
513B-5PP-9-5 | 228,6mm | 350 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15368888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-7575 |
513B-5PP-7-5 | 178 mm | 350 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15378888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-7585 |
513B-5PP-8-5 | 203,2mm | 350 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15398938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-7595 |
513B-7PP-9-5 | 228,6 mm | 400 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15388938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-7585 |
513B-7PP-8-5 | 203,2 mm | 400 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15378938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-7575 |
513B-7PP-7-5 | 178 mm | 400 MHz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
- Classe hydrolytique 1
- En verre borosilicaté conforme aux exigences de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1 ; Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
7,4835±0,0065 mm | |
6,480±0,013 mm | |
Idéal pour les expériences nécessitant une qualité d’alignement extrême (expériences et études impliquant des échantillons biologiques avec champ élevé / ultra-élevé, sans centrifugation, multidimensionnelles, multi-noyaux et polarisation nucléaire dynamique) | |
0,51 mm |