Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tubes RMN coaxiaux à faible volume Wilmad-LabGlass™
Les tubes RMN coaxiaux à faible volume Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ se présentent sous la forme d’un tube dans un tube, ce qui permet un référencement externe facile.
21.37€ - 71.30€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Intensité de champ | < 600 MHz |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15348568
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0006 |
Tube extérieur de 4,2 mm, tube intérieur de 1,5 mm | Tube extérieur de 5 mm, tube intérieur de 2,52 mm | 519-Complete |
71.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15318568
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0004 |
2,34 mm | 3,30 mm | 517-Inner |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15338568
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0005 |
Tube extérieur de 4,2 mm, tube intérieur de 1,96 mm | Tube extérieur de 5 mm, tube intérieur de 2,97 mm | 518-Complete |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15398558
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0003 |
Tube extérieur de 4,2 mm, tube intérieur de 2,34 mm | Tube extérieur de 5 mm, tube intérieur de 3,3 mm | 517-Complete |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15378568
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0007 |
1,50 mm | 2,52 mm | 519-Inner |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- En kits complets, les tubes sont fusionnés par le bas
- Recommandé pour les expériences utilisant un champ de haute intensité ne dépassant pas 600 MHz
- Tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur d’à peine 0,0065 mm
- L’espaceur emballé séparément doit remplacer le bouchon pendant les expériences pour une meilleure stabilité
- Trois ratios d’échantillonnage uniques sont disponibles pour une large gamme d’applications
- Les kits complets sont fournis avec des tubes intérieurs et extérieurs et un bouchon à effet amortissant pour plus de protection pendant le transport
Spécification
Verre borosilicaté | |
< 600 MHz |