Learn More
Bel-Art™ Rack à profil bas pour tubes RMN Wilmad
Simple mais utile, ce portoir pour tubes RMN en acier inox peut contenir 12 tubes d’un diamètre extérieur maximal de 5 mm.
Marque: Bel-Art™ 66000-0075
Code nomenclature Nacres: SA.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.21540kg
Description
Son faible encombrement permet un gain d’espace précieux sur la paillasseSpécification
NMR Tube Rack | |
Tubes (5 mm) | |
12 |
6 x 2 | |
Stainless Steel |