Learn More
Bel-Art™ Tube à échantillon RPE Suprasil™ à paroi mince SP Scienceware™ Wilmad™
Supprime en grande partie la teneur en impuretés, avec une moyenne de 2 ordres de grandeur. Les tubes à échantillons RPE à paroi mince Suprasil™ Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ sont fabriqués en quartz synthétique contenant 20 fois moins d’impuretés paramagnétiques que le quartz naturel.
Brand: Bel-Art™ 66000-0018
Code nomenclature Nacres: NB.43
Additional Details : Poids : 0.04310kg
Description
- Contient moins d’impuretés paramagnétiques que le quartz naturel
- Les tolérances strictes sur diamètre intérieur et diamètre extérieur garantissent une compatibilité à 100 % avec les spectromètres
- Emballage individuel pour éviter toute contamination
Specifications
Tube à échantillons | |
100 mm | |
1 mm | |
0,5 mm |
Quartz Suprasil™ | |
2 mm | |
Bouchon | |
724-SQ-100M |