Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour femmes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Longueur (impériale):
37,0 in
37,8 in
38,6 in
39,4 in
40,2 in
40,9 in
41,7 in
42,5 in
Unit Size:
1 pièce
Description
- En polycoton 65/35
- Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
- Bague pointue standard
- Fermeture à bouton avant
- Manchettes droites
- Blanc
Specifications
Specifications
| Type de produit | General Purpose Lab Coat |
| Dimensions | 3XL |
| Sexe | Pour femme |
| Matériau | Mélange de polycoton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons |
| Type de manchette | Droit |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | 3 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction