Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour femmes
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7113341 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Longueur (impériale):
37,0 in
37,8 in
38,6 in
39,4 in
40,2 in
40,9 in
41,7 in
42,5 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15807101
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
D’une taille généreuse pour plus de confort et avec un arrière ceinturé.
  • En polycoton 65/35
  • Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
  • Bague pointue standard
  • Fermeture à bouton avant
  • Manchettes droites
  • Blanc
Spécification
Type de produit General Purpose Lab Coat
Dimensions XS
Sexe Pour femme
Matériau Mélange de polycoton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons
Type de manchette Droit
Jetable Reusable
Stérilité Non stérile
Nbre de poches 3
Type de collier Pointu standard
Longueur (impériale) 37,0 in