Learn More
Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels, B-425
Used to identify property from components to finished products. Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels are constructed of permanent polypropylene and is used for thermal transfer printers.
147.00€ - 376.00€
Specifications
| Certifications/Compliance | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
|---|---|
| Description | Recommended ribbon series: R4300; R4500; R6200; R6400 |
| Color | White |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Thermal Transfer Printer Label |
| Product Code | Brand | Size (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Size (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
|
11598284
|
Brady™
031323 |
76.2 x 25.4 mm (W x H) |
220.00€
1 rouleaux |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
11538294
|
Brady™
031328 |
76.2 x 50.8 mm (W x H) |
147.00€
1 rouleaux |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
11508294
|
Brady™
031325 |
76.2 x 127 mm (W x H) |
376.00€
1 rouleaux |
Expédition estimée: 08-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
11568284
|
Brady™
031320 |
25.4 x 12.7 mm (W x H) |
160.00€
1 rouleaux |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
11518294
|
Brady™
031326 |
101.6 x 50.8 mm (W x H) |
190.00€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
11578284
|
Brady™
031321 |
69.85 x 31.75 mm (W x H) |
254.00€
1 rouleaux |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
11528294
|
Brady™
031327 |
101.6 x 76.2 mm (W x H) |
277.00€
1 rouleaux |
Expédition estimée: 08-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Available in various sizes
Specifications
| UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) | |
| White | |
| Thermal Transfer Printer Label | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500 | |
| Rectangle | |
| 0.0045 in. |
| Recommended ribbon series: R4300; R4500; R6200; R6400 | |
| Thermal Transfer | |
| Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Identification, General and Industrial Identification, Rating Plates | |
| -70°C | |
| -94°F to 266°F | |
| 0.1143 mm |