Learn More
Bel-Art™ Rouleaux d’étiquettes en papier Write-On™
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à base de solvant pour créer des étiquettes qui resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rouleaux d’étiquettes en papier Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ résistent à l’humidité et à la plupart des solvants. Ils sont parfaits pour les applications à basse température.
Marque:  Bel-Art™ F13483-0075
51.30 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21724" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.39000kg
Code produit. 13475236
  • 72.90€ / 4 pièces
En stock
Description
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à base de solvant pour créer des étiquettes qui resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rouleaux d’étiquettes en papier Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ résistent à l’humidité et à la plupart des solvants. Ils sont parfaits pour les applications à basse température.
  • Adhèrent à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère PTFE
  • Se détachent sans laisser de résidu collant
  • Le texte écrit au crayon, au stylo à bille ou au marqueur à base de solvant reste lisible même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
  • Le papier coloré et son adhésif en résine de caoutchouc résistent à l’humidité et à la plupart des solvants
  • Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 157°C (315°F) pendant 30 minutes ou 80°C (176°F) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu’à -80°C (-112°F)
  • Résiste à un cycle d’autoclavage à la vapeur à 121°C (250°F) et à une irradiation aux rayons gamma comprise entre 13,0 et 45,0 kGy
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
Pour une utilisation dans des applications à basse température
40 yd
0,75 po
7,62 cm
Caoutchouc, Résine
Papier
4/Bte
36,5 m
3 po