Learn More
Bel-Art™ Rouleaux d’étiquettes en papier Write-On™
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à base de solvant pour créer des étiquettes qui resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rouleaux d’étiquettes en papier Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ résistent à l’humidité et à la plupart des solvants. Ils sont parfaits pour les applications à basse température.
Marque: Bel-Art™ F13490-0050
98.80 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21724" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.59596kg
Description
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à base de solvant pour créer des étiquettes qui resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rouleaux d’étiquettes en papier Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ résistent à l’humidité et à la plupart des solvants. Ils sont parfaits pour les applications à basse température.
- Adhèrent à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère PTFE
- Se détachent sans laisser de résidu collant
- Le texte écrit au crayon, au stylo à bille ou au marqueur à base de solvant reste lisible même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
- Le papier coloré et son adhésif en résine de caoutchouc résistent à l’humidité et à la plupart des solvants
- Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 157°C (315°F) pendant 30 minutes ou 80°C (176°F) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu’à -80°C (-112°F)
- Résiste à un cycle d’autoclavage à la vapeur à 121°C (250°F) et à une irradiation aux rayons gamma comprise entre 13,0 et 45,0 kGy
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Pour une utilisation dans des applications à basse température | |
60 yd | |
0,5 po | |
7,62 cm |
Caoutchouc, Résine | |
Papier | |
6/Bte | |
54,8 m | |
3 po |