Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane en PTFE mouillable à l’eau
Membrane avec compatibilité chimique pour les solutions aqueuses et les solvants agressifs.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 60551
636.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Modularité exceptionnelle
- Filtre les solutions aqueuses ou les produits chimiques agressifs
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE mouillable à l’eau | |
Non stérile | |
90 mm |
0,45 μm | |
280 μm |