Learn More
Ansell Gants résistants à la chaleur à revêtement en nitrile ActivArmr™ 42-445
Code produit. p-8005931 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
12 paires
Conçus pour les manipulations intermittentes d’objets jusqu’à 400°F (204°C).
Code produit. 12690892
Marque: Ansell 42445100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour les manipulations intermittentes d’objets jusqu’à 400°F (204°C).
Isolation assurée par du feutre non tissé et barrière thermique sur toute la longueur conçue pour les manipulations intermittentes d’objets secs jusqu’à 400°F (200°C).
  • Isolation assurée par du feutre non tissé et barrière thermique sur toute la longueur conçue pour les manipulations intermittentes d’objets secs.
  • Protège des températures allant jusqu’à 200°C (400°F)
  • La construction en deux pièces élimine les coutures extérieures pour un confort, un ajustement et une dextérité accrus
  • Le revêtement en nitrile collé offre une protection mécanique contre les coupures et l’abrasion
  • Meilleures capacités de préhension lors de la manipulation de surfaces sèches ou huileuses
  • Intérieur en feutre non tissé absorbant la sueur
  • Sans amiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accelerator Free Yes
Applications Industrial
Coating Material Nitrile
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Type de produit Heat-resistant Gloves
Dimensions 10
Modèle Gunn
Température (impériale) max. 400°F
Temperature (Metric) Max 200°C
À utiliser avec (application) Moulage par injection pressée, test et soudure
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Polyester non tissé
Séries 42-445
Afficher plus Afficher moins
Ne remplacent pas les gants en silicate.