Learn More
uvex Bouchons auriculaires jetables X-Fit
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Contenu et stockage:
200 paires
300 paires, boîte de recharge
Conditionnement:
1 pièce
300 paires
Beschreibung
- Les bouchons d’oreille jetables ergonomiques préformés Uvex x-fit offrent une isolation phonique très importante et conviennent à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants.
- La mousse souple des bouchons d’oreille offre un haut niveau de confort, même lorsque le casque est porté pendant de longues périodes.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | 200 paires |
| Certifications/Conformité | Norme EN 352-2 |
| Matériau du coussin | Mousse en PU |
| CSA Z94.2 | Classe AL |
| Couleur du coussin | Vert citron |
| Dimensions | Standard |
| Haute visibilité | Oui |
| Matériau du bouchon | Mousse en PU |
| Couleur de la fiche | Vert citron |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 37 dB |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur