Learn More
Corning™ X‐LAB™ System
Corning™ X‐LAB™ System is designed to separate and harvest a programmable volume of target cell populations from blood and blood products without use of density gradient media, in a closed, sterile device, ensuring consistent, reliable, efficient, high-recovery results.
1840.00€ - 33110.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17274456
|
Corning™
6917 |
Module de contrôle | 1/sachet ; 1/boîte |
25110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17284456
|
Corning™
6918 |
Station d’accueil | 1/sachet ; 1/boîte |
6715.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17234466
|
Corning™
6924 |
Cartouches jetables | 1/sachet ; 2/boîte |
1840.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17244466
|
Corning™
6925 |
Cartouches jetables | 1/sachet ; 12/boîte |
11040.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17254466
|
Corning™
6926 |
Cartouches jetables | 1/sachet ; 36/boîte |
33110.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Customizable process programming, automated separation of samples into three chambers, and highly sensitive infrared sensors for cell separation ensure consistent, reliable, efficient, high-recovery results.
- Processing data can be transferred to X-SERIES™ DataTrak software to further support GMP processing, monitoring and reporting of information.
- Flexible solution for efficient, reliable, and reproducible density gradient media free recovery of target cell populations from blood and blood products.
- Automated, functionally closed, sterile system
- Density gradient media free sedimentation-based harvest
- Consistent, high recovery (>90%) of viable cells
- Customized protocols
- Process 40 mL to 240 mL
- Programmable harvest volume of 3 mL to 40 mL
- Average processing time of 35 minutes depending on source material
- Barcode tracking of supplies and process steps electronically
- Precise selection of target cells
- Single-use, disposable cartridge
- US class I medical devices
Spécification
Système X-LAB |