Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires X-Light S3 ESD
Description
- Sneakers de sécurité légères et confortables
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S3 SRC
- Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Embout de sécurité en acier (200 J)
- Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
- Cuir noir lisse
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuir lisse |
| Dimensions | 43 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 20345 : 2012 S3 SRC, propriétés antistatiques selon la norme EN 61340 |
| Sexe | Unisexe |
| Type de cheville | Chaussures à coupe basse |
| Waterproof | Étanche à l’eau |
| Type de produit | S3 SRC ESD |