Learn More
ABEBA™ Mocassins de sécurité blancs S2 X-Light
ABEBA™ mocassins de sécurité blancs S2 X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs et semelle intérieure Active Comfort remplaçable.
Marque: ABEBA™ 7131028/42
Informations supplémentaires : Poids : 1.19000kg
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapant SRC
- Bon rembourrage
- Microfibre blanche lavable
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Specifications
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
42 | |
PUR | |
Acier | |
CE FR ISO 20345:2012, DIN FR 61340 |
Blanc | |
Microfibre | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Mocassins | |
1 paire | |
Eau |