Learn More
ABEBA™ Mocassins de sécurité blancs S2 X-Light
ABEBA™ mocassins de sécurité blancs S2 X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs et semelle intérieure Active Comfort remplaçable.
Marque:  ABEBA™ 7131028/37
94.82 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.03000kg
Code produit. 16378261
  • 110.24€ / 1 paire
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
  • Légèreté, confort, hygiène
  • Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
  • Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
  • Semelle extérieure en mono-PU antidérapant SRC
  • Bon rembourrage
  • Microfibre blanche lavable
  • Doublure aux ions d’argent
  • Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
  • Traitement Sanitized
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Doublure respirante avec ions d’argent
37
PUR
Acier
CE FR ISO 20345:2012, DIN FR 61340
Blanc
Microfibre
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique
Mocassins
1 paire
Eau