Learn More
Draeger X-plore™ 1700 Masque respiratoire FFP3 à usage unique avec valve
Code produit 10079749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
FFP3
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre Conditionnement
10079749 FFP3 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Masque facial EPI, respirateur, masque FFP3, respirateurs à valve
Code produit 10079749 Fournisseur Draeger Code fournisseur 3951088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.20€
    60.20€ / 10 pièces
    Économisez 22.00€
    26% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Masque facial EPI, respirateur, masque FFP3, respirateurs à valve
Le X-plore™ 1700 facilite et rend la respiration confortable. Le CoolSAFE Le matériau filtrant combine une faible résistance respiratoire et une haute performance de filtration dans un seul masque. La vanne CoolMAX libère efficacement l’air humide et chaud expiré vers l’extérieur.
  • CoolSAFE™ Le matériau filtrant allie une faible résistance respiratoire et des performances de filtration élevées.
  • Le pince-nez flexible garantit un excellent ajustement dans les zones critiques
  • La couche interne douce est hypoallergénique, repousse l’humidité pendant des périodes plus longues
  • VarioFLEX™ Le harnais de tête à boucle continue facilite la mise en place et le retrait, l'élastique doux et indéchirable est facilement ajustable et empêche les cheveux de s'emmêler.
  • Facultatif CoolMAX™ La valve d'expiration offre une faible résistance respiratoire, empêche l'accumulation de chaleur et vous aide à rester au frais.
  • La forme Foldflat permet de gagner de l’espace et de les transporter plus facilement
Spécification
Description Masque respiratoire à valve FFP3 avec vanne d’expiration CooplMAX™ en option
Type de filtre FFP3
Matériau Matériau interne hypoallergénique
Avec soupape d’expiration Oui
Matériau de la couche de filtration Matériau filtrant haute performance CoolSAFE , exigences supplémentaires de test de poussière de dolomite obtenues
Matériau du serre-tête VarioFLEX Harnais de tête élastique réglable à boucle continue
Type de couvre-nez Pince-nez souple