Learn More
Draeger Safety™ Masque facial complet X-Plore 6300
Code produit 10679274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10679274 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10679274 Fournisseur Draeger Safety™ Code fournisseur R55800
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Le masque complet X-Plore 6300 est destiné aux utilisateurs soucieux du prix et exigeant qualité et confort d’utilisation. Le joint facial double couche pour une triple étanchéité assure un ajustement confortable et serré. La visière est en plexiglas hautement résistant aux rayures (PMMA). Sans sangle de cou.
  • Ajustement sûr et confortable
  • Corps de masque en EPDM durable et respectueux de la peau
  • Joint facial à double couche et bords triple étanchéité pour s’adapter de façon sûre et confortable à chaque type de visage
  • Vues panoramique à 180°
  • Visière en plexiglas PMMA anti-rayures et anti-distorsion
  • Système de ventilation efficace : un masque intérieur séparé empêche la visière de s’embuer
  • Harnais à 5 points - enfilé facilement et rapidement
  • Entretien et réglage faciles
  • Taille universelle
  • Le code-barres à l’intérieur simplifie l’enregistrement et la maintenance de l’inventaire des masques
  • Utilisation polyvalente
  • Équipé d’un raccord Rd40 conformément à la norme EN 148-1 et pouvant être combiné à la gamme de filtres Rd40
Specifica
Certifications/Conformité CE, EN 136
Certifications (EN) EN 136 Classe 2 (marque CE), NIOSH, AS/NZS
Type de connexion Filetage standard
Couleur Noir
Type de produit Masque facial intégral
Avec soupape d’expiration Oui
Type de masque Personnelle
Type de harnais Réglable en 5 points
Type de lentille Antibuée, anti-rayures
Matériau (lentille) Polycarbonate
Modèle X-plore™ 6300
Sangle de cou Non
Quantité 1 de chaque
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.