Learn More
Draeger™ Masque complet X-plore™ 6530 PC
Code produit 10310063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10310063 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10310063 Fournisseur Draeger™ Code fournisseur R55795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.17€
    197.36€ / 1 pièces
    Économisez 78.81€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Répondant aux exigences les plus élevées en matière de qualité et d’ajustement sécurisé, le corps de masque X-plore™ 6530 est fabriqué en EPDM, ce qui le rend extrêmement résistant et respectueux de la peau, offrant un confort d’utilisation élevé.
  • Ajustement sûr et confortable
  • Large champ de vision de 180°
  • Vision sans déformation
  • Un système de ventilation efficace garantit une visière sans buée
  • Harnais à 5 points
  • La membrane vocale en acier inoxydable permet une communication vocale claire
Spécification
Certifications/Conformité CE, EN 148-1
Certifications (EN) EN 136 Classe 3 (marquage CE), NIOSH (PC), AS/NZS
Type de connexion Filetage standard Rd 40 x 1/7 po.
Type de produit Masque facial intégral
Type de masque Personnelle
Type de harnais Réglable en 5 points
Matériau (lentille) Polycarbonate
Quantité 1 de chaque