Learn More
Corning™ X‐WASH™ System
Corning™ X‐WASH™ System is designed to wash, resuspend, and volume-reduce cell suspensions in a sterile, closed system, ensuring consistently high cell recovery and viability with short processing times.
Marque: Corning™ 6928
Description
- Les protocoles de processus peuvent être personnalisés pour garantir une récupération constante des cellules élevée
- Les capteurs infrarouges hautement sensibles détectent l’interface entre les cellules et les milieux et dirigent les cellules lavées dans une chambre de récolte dédiée.
- La chambre de récolte peut être pré-remplie avec le milieu de son choix
pour la resuspension des cellules récoltées - Permet le transfert des données de traitement du module de contrôle X-WASH vers la base de données afin de prendre en charge le traitement, la surveillance et la communication des informations selon les BPF.
- Récupération constante élevée (>90 %) et viabilité (>80 %) des cellules
- Système stérile, à usage unique, fonctionnellement fermé
- Volume de traitement : 40 à 240 ml
- Temps moyen de traitement : 10 à 15 minutes/cycle de lavage
- Volumes de récolte programmables (3 à 40 ml)
- Système de lavage de cellules basé sur la centrifugation
- Protocoles personnalisés
- Traçabilité : Transfert électronique des données de traitement
- Compatible avec les codes-barres
- Dispositifs médicaux US de classe I
Spécification
Système X-WASH | |
1/sachet ; 1/boîte | |
Accéléromètre et capteurs optiques |
Suspensions cellulaires | |
Module de contrôle |