Learn More
Agilent Technologies X1 Nebulizer C-Flow inert PFA s elf-aspirates at 50 uL/min
Marque:  Agilent Technologies G3285-80002
Encompass_Preferred
X1 Nebulizer C-Flow inert PFA s elf-aspirates at 50 uL/min
Code produit. 30192031
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Agilent Technologies X1 Nebulizer C-Flow inert PFA s elf-aspirates at 50 uL/min