Learn More
Honeywell Safety Products™ Verre de rechange XC, transparent
Click to view available options
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Pour une utilisation dans n’importe quelle monture Pulsafe XC.
- Utilisation générale et protection contre les chocs (45 m/s) lors de travaux mécaniques, y compris le broyage, le tournage, le meulage.
- Verre à couverture élevée, courbe à base 9.
- Couverture totale enveloppante pour une vision périphérique exceptionnelle et une protection complète.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Catégorie EPI 2 CE, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE EC1144, Numéro d’attestation CE EC1144 |
| Revêtement de la lentille | Résistantes aux chocs, Antirayures |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (équipement) | Tout monture Pulsafe XC |
| À utiliser avec (application) | Administration, utilisation générale et protection contre les chocs, y compris le broyage, le tournage et le meulage. |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Lens Material | Polycarbonate |