Learn More
Ansell Gants d’examen ergonomiques en nitrile Microflex™ 93-833 (Xceed)
Code produit. p-8002905
Change view
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
230 PCS
250 pièces
Code produit. Dimensions unitSize
15249373 8,5/9 250 pièces
15259373 7,5/8 250 pièces
15269373 6,5/7 250 pièces
15279373 9,5/10 230 PCS
15289373 5,5/6 250 pièces
5 options
Code produit. 15249373
Marque: Ansell 93833090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisent la fatigue des mains souvent associée au syndrome du canal carpien. Les gants d’examen ergonomiques Ansell™ Microflex™ sont légers et fins, mais offrent une durabilité et une protection fiables.
  • Conçus pour réduire la fatigue des mains et aider les utilisateurs à être plus productifs tout en réduisant leurs efforts musculaires
  • Légers et confortables
  • La formulation avancée exclusive en nitrile offre une sensibilité accrue
  • Jusqu’à 60 % plus résistants que les plus grandes marques de gants en nitrile et jusqu’à 90 % plus résistants que les plus grandes marques de gants en latex
  • Offrent une protection fiable contre les petits orifices et autres problèmes de qualité
  • Ne contiennent ni latex de caoutchouc naturel, ni poudre, pour protéger les utilisateurs contre les allergies, les irritations et la sécheresse cutanées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2 : 2003, EN374-3 : 2003, MDD 93/42/EEC, Classe 1, EN455-1, EN455-2 et EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Accelerator Free Yes
Applications Industrial
AQL 0.65
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finition externe Fingertip Textured
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions 8,5/9
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,07 mm
Type de doigt Texturés
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle 93-833
Type d’emballage Distributeur
Quantité 250/paquet
Résistance à la traction 14 à 33 MPa
Longueur (métrique) 240 mm
Largeur (métrique) 107 mm