Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique XCHANGEtrade; CTC PAL-xt
Permet d’ajouter des étalons internes sans contamination croisée
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 2926210
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliDisponible en tant que piston à pointe en métal ou en PTFE/li/ulSpécification
Métal (piston) | |
23 G | |
0,63 mm | |
56 mm |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
0,11 mm | |
10 μl | |
Cône |