missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XRCC3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13209228
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13209228 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13209228 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA521280

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: human XRCC3-transfected 293T. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a member of the RecA/Rad51-related protein family that participates in homologous recombination to maintain chromosome stability and repair DNA damage. This gene functionally complements Chinese hamster irs1SF, a repair-deficient mutant that exhibits hypersensitivity to a number of different DNA-damaging agents and is chromosomally unstable. A rare microsatellite polymorphism in this gene is associated with cancer in patients of varying radiosensitivity. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène XRCC3
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression XRCC3
Numéro d’ordre du gène O43542
Alias de gène 4432412E01Rik; AI182522; AW537713; CMM6; DNA repair protein XRCC3; DNA repair protein XRCC3-like; LOC102551085; RAD51 like; X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 3; X-ray repair cross complementing 3; X-ray repair cross-complementing protein 3; XRCC 3; XRCC3
Symboles de gène(s) XRCC3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human XRCC3. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7517
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.