Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons de nettoyage Wypall™ jaunes
Les chiffons de nettoyage Kimberly-Clark™ WypAll™ jaunes sont la solution parfaite pour les tâches de nettoyage difficiles de toutes sortes tout en réduisant le risque de contamination croisée.
Marque: Kimberly-Clark™ 7567
114.79 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Lingette à usage répété dotée de la technologie Hydroknit™
- Hautement absorbante, solide et durable (humide ou sèche)
- Résiste à la majorité des solvants, réduit les résidus, permet un nettoyage rapide et contribue à réduire les coûts
- Idéal pour : les zones industrielles où une séparation des tâches intensives est nécessaire, un nettoyage plus difficile dans les zones cliniques et patients, les cuisines et les zones de transformation des aliments
- Permet de réduire la contamination croisée grâce au codage couleur
- Les chiffons peuvent être rincés et réutilisés, ce qui permet de réduire les déchets et de réduire les coûts d’utilisation
- Conditionnés dans un sachet en PE étanche hydrofuge
Spécification
Chiffons de nettoyage | |
41 cm | |
Non tissé Polyproylène Cellulose | |
Jaune | |
Enchevêtré | |
10 Sachets x 25 feuilles |
16,14 in | |
33,5 cm | |
4,82kg | |
41 x 33,5 cm | |
Pour les sites industriels où une répartition des tâches intensives est nécessaire | |
1 pli |