Learn More
Acétate d’yttrium hydraté, 99,9 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10035123 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10035123
Marque: Thermo Scientific Acros 392210250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 207801-28-3 | C6H9O6Y | 266.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207801-28-3
Formule moléculaire C6H9O6Y
Poids moléculaire (g/mol) 266.04
Numéro MDL MFCD00150128
Clé InChI JUWHRRAPBUAYTA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme yttriumacetatetetrahydrate, yttrium acetate-water 1/3/4, yttrium 3+ triacetate tetrahydrate, yttrium 3+ ion triacetate tetrahydrate
CID PubChem 19818017
SMILES [Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium acetate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC acétate d’yttrium(3+) tétrahydraté
Poids de la formule 266.04
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Yttrium acetate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.