Learn More
Oxyde d’yttrium(III), 99,9999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Reacton™
Code produit. 11310108
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11310108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042864.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-36-9
Formule moléculaire O3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 225.81
Numéro MDL MFCD00011473
Clé InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) oxide
Point de fusion 2410°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (REO)
Poids de la formule 225.81
Densité 5.01 g/mL