Learn More
Sulfure d’yttrium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378378
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11378378
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039565.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12039-19-9 | S3Y2 | 273.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12039-19-9
Formule moléculaire S3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 273.99
Numéro MDL MFCD00058806
Clé InChI BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g
CID PubChem 166021
SMILES [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) sulfide
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3134
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC trisulfure d’yttrium(3+)
Poids de la formule 273.93
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Like rotten eggs