Learn More
(Z)-2-Decenoic acid, MedChemExpress
Code produit. 16488257
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16488257
Marque: Medchem Express HY13212
MedChemExpress (Z)-2-decenoic acid (cis-2-Decenoic acid) is an unsaturated fatty acid produced by Pseudomonas aeruginosa. (Z)-2-decenoic acid induces a dispersion response in biofilms formed by a range of gram-negative bacteria, including P. aeruginosa, and by gram-positive bacteria. (Z)-2-decenoic acid inhibits biofilm development.
(Z)-2-decenoic acid (cis-2-Decenoic acid) is an unsaturated fatty acid produced by Pseudomonas aeruginosa. (Z)-2-decenoic acid induces a dispersion response in biofilms formed by a range of gram-negative bacteria, including P. aeruginosa, and by gram-positive bacteria. (Z)-2-decenoic acid inhibits biofilm development.
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-2-Decenoic acid
CAS 15790-91-7
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H18O2
Quantité 5 mg
Synonyme cis-2-Decenoic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (1468.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCC/C=C\C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Poids de la formule 170.25
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.