Learn More
Invitrogen™ Kit d’études des voies kinase Z’-LYTE™ – Peptide Ser/Thr 15
Kit de dosage de kinase Z’-LYTE – Peptide Ser/Thr 15
Marque: Invitrogen™ PV3799
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Substrat de peptides marqué à la coumarine et à la fluorescéine pouvant être utilisé pour la sélection de kinases dans un format sans anticorps. Ce peptide est basé sur l’EGFR contenant de la Thr-693.Spécification
Kit de dosage de la kinase Z’-LYTE™ - Peptide Ser/Thr 15, dosages 800 x 20 μL, 800 réactions, excitation de 405/465 nm, émission de 535 nm, marquage de la méthylcoumarine, technique FRET, enzyme cible des kinases de sérine / thréonine, propriétés de substrat à base de peptides, relevé du point d’extrémité | |
Tous les réactifs nécessaires à la réalisation de sélections primaires ou secondaires | |
–80°C | |
800 x 20μl |
Viabilité cellulaire, prolifération et fonction, pharmaceutique et biopharma, dosages et analyse des protéines, identification et validation des cibles et des dérivations. | |
800 x 20°μL | |
Kit de dosage de la kinase Z’-LYTE™ : peptide Ser/Thr 15 | |
Plaque à 384 puits |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.