Learn More
Labcon Cônes de pipette pour filtre aérosol à large orifice ZAP™ 1000 μL
Orifice de 2,03 mm de large pour les échantillons visqueux
Marque: Labcon 1199-965-006-9
83.88 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 13.15420kg
Description
- Pointe de pipette
- Filtre aérosol
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1000 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Portoir | |
96 cônes/rack, 6 racks/boîte, 8 boîtes/carton | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
3,50 in | |
Résine de classe USP VI | |
Manipulation de liquides | |
FlexTop, large orifice | |
96 cônes/rack | |
Convient aux pipeteurs de 1 000 µl les plus appréciés | |
ZAPTM |