Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 100 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 100 μL Pipettors
92.95€ - 108.00€
Spécification
Volume (métrique) | 100 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16631953
|
Labcon
1174-225-000-9 |
96 cônes / recharge Eclipse™ UNO / 10 recharges / sachet /5 sachets / boîte |
108.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16641953
|
Labcon
1174-965-006-9 |
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 10 boîtes/carton |
92.95€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pipette tip
- Fits Most Popular 100 μL Pipettors;
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Ultra low fluid retention
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
100 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
49,7 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
RT | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
À filtre | |
Naturel | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Biseauté | |
Oui | |
Adaptées aux pipettes de 100 µl les plus appréciées | |
ZAPTM |