Learn More
Labcon Cônes de pipette pour filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK de 1000 μl
Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
Marque:  Labcon 1148-225-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 1.58000kg
Code produit. 17255694
  • 123.00€ / 768 pièces
Expédition estimée: 28-09-2023
Description
  • Pointe de pipette
  • Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Très faible rétention de liquide
  • Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
  • Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
1011 μl
Stérile
Violet
3,50 po
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Manipulation de liquides
Convient aux pipeteurs de 1000 μl les plus appréciés
96 pointes/recharge Eclipse™ UNO, 8 recharges/sachet, 3 sachets/boîte
Oui
Non
Résine de polypropylène de classe USP VI
À filtre
Transparent
Non autoclavable
88,9 mm
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
Irradiation électronique
À orifice large
96 pointes/rack
Oui
Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK
Version longue