Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 20 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 20 μL Pipettors
Marque: Labcon 1175-225-000-9
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 4.98950kg
Description
- Pointe de pipette
- Convient aux pipeteurs de 20 μl les plus appréciés
- Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK
- Rétention ultra faible des liquides
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
20 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
49,7 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 cônes / recharge Eclipse™ UNO | |
Oui | |
Adaptées aux pipettes de 20 µl les plus appréciées | |
ZAP™ SLIK |
À filtre | |
Naturel | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Cône UltraFine | |
RT | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |