Learn More
Labcon Cônes de pipette pour filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
106.00€ - 133.00€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Longueur (impériale) | 2,05 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16663992
|
Labcon
1179-965-006-9 |
96 cônes/rack |
133.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16691953
|
Labcon
1179-225-000-9 |
96 cônes / recharge Eclipse™ UNO |
106.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
- Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK
- Très faible rétention de liquide
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
2,05 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Cône UltraFine | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
À filtre | |
Non autoclavable | |
52,1 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui | |
Adaptées aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
ZAP™ SLIK |