missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZBTB17 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15653415
Change view
Click to view available options
Quantité:
400 μL
Conditionnement:
400µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15653415 400 μL 400µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15653415 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA549119

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ZBTB17 Polyclonal Antibody for Western Blot

Transcription factor that can function as an activator or repressor depending on its binding partners, and by targeting negative regulators of cell cycle progression. Plays a critical role in early lymphocyte development, where it is essential to prevent apoptosis in lymphoid precursors, allowing them to survive in response to IL7 and undergo proper lineage commitment. Has been shown to bind to the promoters of adenovirus major late protein and cyclin D1 and activate transcription. Required for early embryonic development during gastrulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZBTB17
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Expression ZBTB17
Numéro d’ordre du gène Q13105
Alias de gène AA589413; LP-1; Miz1; Miz-1; Myc-interacting zinc finger protein 1; Myc-interacting Zn finger protein-1; mZ13; pHZ-67; Polyomavirus late initiator promoter-binding protein; ZBTB17; Zfp100; Zfp-100; zinc finger and BTB domain containing 17; zinc finger and BTB domain-containing protein 17; Zinc finger protein 100; zinc finger protein 151; zinc finger protein 151 (pHZ-67); zinc finger protein 60; Zinc finger protein Z13; ZNF151; ZNF60
Symboles de gène(s) ZBTB17
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène KLH conjugated synthetic peptide between 113-142 amino acids from the N-terminal region of human ZBTB17.
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Quantité 400 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7709
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.