missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZDHHC21 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13242719
Change view
Click to view available options
Quantité:
400 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13242719 400 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13242719 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA525096

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with bovine based on sequence homology.

Palmitoylates sex steroid hormone receptors, including ESR1, PGR and AR, thereby regulating their targeting to the plasma membrane. This affects rapid intracellular signaling by sex hormones via ERK and AKT kinases and the generation of cAMP, but does not affect that mediated by their nuclear receptor. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZDHHC21
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Expression ZDHHC21
Numéro d’ordre du gène Q8IVQ6, Q9D270
Alias de gène 9130404H11Rik; AL024349; D130004H04Rik; dep; DHHC21; DHHC-21; DNZ1; GABA-A receptor-associated membrane protein 3; Gramp3; HSPC097; palmitoyltransferase ZDHHC21; palmitoyltransferase ZDHHC21-like protein; probable palmitoyltransferase ZDHHC21; Zdhhc21; Zinc finger DHHC domain-containing protein 21; zinc finger DHHC-type containing 21; zinc finger DHHC-type palmitoyltransferase 21; zinc finger, DHHC domain containing 21; zinc finger, DHHC-type containing 21
Symboles de gène(s) ZDHHC21
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène KLH conjugated synthetic peptide between 59-87 amino acids from the N-terminal region of human ZDHHC21.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography, Protein A
Quantité 400 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 340481, 68268
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.