Learn More
Invitrogen™ Zfp566 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Code produit 15868783
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15868783 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15868783 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA570376
Rabbit Polyclonal Antibody
This target displays homology in the following species: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 86%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%.
Zfp566 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Zfp566
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Expression Zfp566
Numéro d’ordre du gène 0
Alias de gène 2700043M03Rik; mszf4; RGD1563239; Zfp566; zinc finger protein 566
Symboles de gène(s) Zfp566
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène synthetic peptide directed towards the following sequence YECKECGKAFSSGSNFTQHQRIHTGEKPYECKECGNAFSQSSQLIKHQRI.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 502316
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG