Learn More
Acétate de zinc dihydraté, 97 %, spécifié conformément aux exigences de l’USP, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15284904 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
Code produit. 15284904
Marque: Thermo Scientific Acros 451880010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219.5 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5970-45-6
Formule moléculaire C4H6O4Zn·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 219.5
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
CID PubChem 2724192
Nom IUPAC diacétate de zinc dihydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc acetate dihydrate
Point de fusion 237.0°C
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Zn·2H2O
Merck Index 15,10327
Informations sur la solubilité Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 219.5
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.84
Densité 1.8400g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.