Learn More
Acétate de zinc dihydraté, 98 à 101,0 %, pour analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375889
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 11375889
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011559.A7
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5970-45-6 | C4H10O6Zn | 219.498 g/mol
Zinc acetate dihydrate is used in the preparation of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis and zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles. It is used in dietary and medical applications. It is also used as lozenges for treating the common cold. It is used as a seeding material to grow zinc oxide nanorods on the microfibers of polyethylene terephthalate fabric. In addition, it finds application as wood preservation, production of other zinc salts, ethylene acetate manufacture, and an analytical reagent in various industries. As a plating inhibitor, it is used in nuclear power plant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5970-45-6
Formule moléculaire C4H10O6Zn
Poids moléculaire (g/mol) 219.498
Numéro MDL MFCD00066961
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
CID PubChem 2724192
Nom IUPAC diacétate de zinc dihydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Acetate Dihydrate
Point de fusion 237°C
Forme physique Cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98 to 101.0%
Beilstein 3732513
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcoholSoluble in water and alcohol.
Poids de la formule 219.50 (183.47 Anhydrous)
Qualité ACS
Densité 1.735
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.